QBD10785
Biotin-dPEG®23-MAL
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN3C(C=CC3=O)=O)=O
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3