Kluczowe dokumenty
QBD10808
Lipoamido-dPEG®12-acid
Synonim(y):
Glikol polietylenowy, alfa-(2-karboksyetylo)-omega-[2-[[5-(3R)-1,2-ditiolan-3-ylo-1-oksopentylo]amino]etoksy]poli(oksy-1,2-etanodiyl)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCC1SSCC1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C35H67NO15S2/c37-34(4-2-1-3-33-6-32-52-53-33)36-7-9-41-11-13-43-15-17-45-19-21-47-23-25-49-27-29-51-31-30-50-28-26-48-24-22-46-20-18-44-16-14-42-12-10-40-8-5-35(38)39/h33H,1-32H2,(H,36,37)(H,38,39)
Klucz InChI
KTDABPXYRAJNFQ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)