Merck
QBD10361
Sigma-Aldrich
Diamido-dPEG®11-diamine
Wybierz wielkość
1000 MG
3850,00 zł
3850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 MG
3850,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H70N4O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
742.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
3850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCCOCCOCCOCCCNC(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCCOCCOCCOCCCN)=O)=O
Klucz InChI
VQBJUJRROIKNNI-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Diamido-986911-diamina jest liniowym, karboksylanowym, reaktywnym homobifunkcyjnym środkiem sieciującym dPEG® o długości 57,1 Å. Łańcuch dPEG® zawiera dokładnie 11 powtarzających się jednostek. Jest hydrofilowy i nieimmunogenny. Produkty sprzężone z dPEG® mają lepszą rozpuszczalność w wodzie, zmniejszoną immunogenność i większą objętość hydrodynamiczną, co skutkuje dłuższym okresem półtrwania w surowicy in vivo.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)