Przejdź do
Z743545
Teeny writer laboratory marker
extra fine tip, black
Synonim(y):
Diversified Biotech TNY-WTR, lab marker, laboratory marker pen, marker, pen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
55,20 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41103032
55,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TNY-WTR
color
black
General description
A retractable Sharpie® pen with an extra fine tip. Recommended for writing on all our labels for samples that will be stored at room temperature and not exposed to chemicals and/or caustic agents.
Legal Information
Sharpie is a registered trademark of Sanford, LP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743546Z743667HS8610D
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TNY-WTR
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TNY-TWIN
manufacturer/tradename
Diversified Biotech THER-1094
manufacturer/tradename
-
color
black
color
black
color
white
color
red
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Teeny writer laboratory marker
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)