Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H69N3O16S
Masa cząsteczkowa:
844.02
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
≥95% (oligomer purity)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (oligomer purity)
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Ω-end
carboxylic acid
α-end
biotin
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C37H69N3O16S/c41-34(4-2-1-3-33-36-32(31-57-33)39-37(44)40-36)38-6-8-46-10-12-48-14-16-50-18-20-52-22-24-54-26-28-56-30-29-55-27-25-53-23-21-51-19-17-49-15-13-47-11-9-45-7-5-35(42)43/h32-33,36H,1-31H2,(H,38,41)(H,42,43)(H2,39,40,44)
InChI key
AEMUKWXFLKZKMD-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?