Kluczowe dokumenty
168696
4-Hydroxy-1-methyl-2(1H)-quinolone
98%
Wybierz wielkość
206,50 zł
Cena katalogowa295,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
206,50 zł
Cena katalogowa295,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
269-271 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1C(=O)C=C(O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-11-8-5-3-2-4-7(8)9(12)6-10(11)13/h2-6,12H,1H3
Klucz InChI
RTNPPPQVXREFKX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?