Merck
PH005484
Sigma-Aldrich
2-{[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy}benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C14H12O5S
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352106
ciąg SMILES
OC(C1=CC=CC=C1OS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)=O
InChI
1S/C14H12O5S/c1-10-6-8-11(9-7-10)20(17,18)19-13-5-3-2-4-12(13)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)