Merck
913154
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dibromide
Synonim(y):
(fen)NiBr2
Wybierz wielkość
1 G
542,00 zł
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
542,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8Br2N2Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
Br[Ni]1(Br)[N]2=CC=CC3=C2C([N]1=CC=C4)=C4C=C3
Zastosowanie
Dibromek niklu (ll) 1,10-fenantroliny jest prekatalizatorem Ni stosowanym w różnych reakcjach sprzęgania krzyżowego, w tym N-alkilowania amidów i arylowania alkoholi.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jack Twilton et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(19), 5369-5373 (2018-03-01)
The combination of nickel metallaphotoredox catalysis, hydrogen atom transfer catalysis, and a Lewis acid activation mode, has led to the development of an arylation method for the selective functionalization of alcohol α-hydroxy C-H bonds. This approach employs zinc-mediated alcohol deprotonation