Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 124,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
418-480-9
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
124,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
47-49 °C/60 mmHg (lit.)
density
1.767 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Fc1cc(Br)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
InChI key
HKJCELUUIFFSIN-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?