Wybierz wielkość
315,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
315,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
ciąg SMILES
CCCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-4-8-5-3-6-9(10)7-8/h3,5-7,10H,2,4H2,1H3
Klucz InChI
MPWGZBWDLMDIHO-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)