Przejdź do
E44000
2-Ethylphenol
99%
Synonim(y):
1-Ethyl-2-hydroxybenzene, 2-Ethylphenol, Phlorol, o-Ethylphenol, o-Hydroxyethylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
135,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
914,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-958-4
Beilstein/REAXYS Number:
1099397
MDL number:
Assay:
99%
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
density
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
IXQGCWUGDFDQMF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E44205316431369756
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
195-197 °C (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
bp
-
bp
75 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.567 (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
111-114 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
172.4 °F - closed cup
flash_point_c
78 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)