Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 393,00 zł |
Informacje o tej pozycji
393,00 zł
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7,10H,2-3H2,1H3
InChI key
KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 99% | description ReagentPlus®, ≥99% |
| assay 99% | assay 98% | assay 99% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.523 (lit.) | refractive index n20/D 1.527 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| density 0.983 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.989 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| bp 232 °C (lit.) | bp 224-226 °C (lit.) | bp 138-143 °C/1 mmHg (lit.) | bp 279 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?