Merck
543985
Sigma-Aldrich
Propargyl benzoate
98%
Wybierz wielkość
5 G
132,00 zł
132,00 zł
Cena katalogowa264,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
132,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CO2CH2C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
132,00 zł
Cena katalogowa264,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
gęstość
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenyl
ciąg SMILES
O=C(OCC#C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H8O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
Klucz InChI
NBDHEMWCIUHARG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzoesan propargylu jest aromatycznym estrem zawierającym końcową grupę acetylenową. Może być syntetyzowany w reakcji bromku propargilu i chlorku benzoilu.[1]
Zastosowanie
Benzoesan propargilu może być stosowany do wytwarzania amfifilowych kopolimerów szczepionych poli(ε-kaprolaktonu) (PCL).[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Combination of ring-opening polymerization and ?click chemistry?: toward functionalization and grafting of poly (?-caprolactone).
Riva R, et al.
Macromolecules, 40(4), 796-803 (2007)
Nickel-Catalyzed Tandem Coupling of ?,?-Enones, Alkynes, and Alkynyltins for the Regio-and Stereoselective Synthesis of Conjugated Enynes.
Ikeda S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(23), 8248-8255 (1996)