Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
Nazwa produktu
Quality Segment
assay
99% (titration)
form
powder
technique(s)
GC/MS: suitable
color
white
mp
272 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
HXEACLLIILLPRG-YFKPBYRVSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% (titration) | description 98% | description BioXtra | description BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% (HPLC) |
| form powder | form powder and chunks | form powder | form powder |
| assay 99% (titration) | assay 98% | assay ≥97% (titration) | assay ≥99% (HPLC) |
| technique(s) GC/MS: suitable | technique(s) LC/MS: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable |
| color white | color white to beige | color white | color white |
| mp 272 °C (lit.) | mp 282 °C (dec.) (lit.) | mp 160-163 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?