Merck
M34804
Methyl 4-chlorobutyrate
≥98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH2CH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-592-9
MDL number:
Assay:
≥98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
InChI key
ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3153-37-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)