Merck
P36657
Sigma-Aldrich
α-Phenyl-o-toluic acid
97%
Synonim(y):
2-Benzylbenzoic acid
Wybierz wielkość
10 G
305,00 zł
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
305,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
112-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Klucz InChI
FESDHLLVLYZNFY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)