Merck
695106
Sigma-Aldrich
p-Phenylenediamine
sublimed, ≥99%
Synonim(y):
1,4-Benzenediamine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Phenylenediamine
Wybierz wielkość
1 G
607,00 zł
5 G
2230,00 zł
607,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
607,00 zł
5 G
2230,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
742029
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
607,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
1.08 mmHg ( 100 °C)
opis
anti-fade reagent
Próba
≥99%
Formularz
sublimed
bp
267 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
Klucz InChI
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Organy docelowe
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jacob Pontoppidan Thyssen et al.
Contact dermatitis, 59(6), 327-343 (2008-12-17)
Many women and men now dye their hair. p-Phenylenediamine (PPD) is a frequent and important component of permanent hair dye products; exposure to it may cause allergic contact sensitization, acute dermatitis, and severe facial oedema. To increase our understanding of
Daniel P Poole et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 309(4), G248-G259 (2015-07-04)
Activated G protein-coupled receptors traffic to endosomes and are sorted to recycling or degradative pathways. Endosomes are also a site of receptor signaling of sustained and pathophysiologically important processes, including inflammation. However, the mechanisms of endosomal sorting of receptors and
Ryosuke Nagashima et al.
The Journal of cell biology, 218(5), 1511-1530 (2019-03-03)
Although chromatin organization and dynamics play a critical role in gene transcription, how they interplay remains unclear. To approach this issue, we investigated genome-wide chromatin behavior under various transcriptional conditions in living human cells using single-nucleosome imaging. While transcription by
Satoru Ide et al.
Science advances, 6(42) (2020-10-16)
The nucleolus is a nuclear body with multiphase liquid droplets for ribosomal RNA (rRNA) transcription. How rRNA transcription is regulated in the droplets remains unclear. Here, using single-molecule tracking of RNA polymerase I (Pol I) and chromatin-bound upstream binding factor
Eva Helaskoski et al.
Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, 112(1), 46-52 (2013-12-18)
Oxidative hair dyes commonly contain paraphenylene diamine (PPD) and its derivatives, a well-known cause of delayed hypersensitivity among both consumers and hairdressers. They are also considered possible causes of occupational respiratory diseases. Despite the widespread use of hair dyes, there
Produkty
Osadzanie warstw atomowych spełnia różne potrzeby, w tym miniaturyzację urządzeń półprzewodnikowych i powlekanie nanocząstek.
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.