Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 286,00 zł |
Informacje o tej pozycji
286,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 25 °C)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
256-258 °C
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI key
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description sublimed, ≥99% | description tablet, 20 mg substrate per tablet | description Peroxidase substrate, ≥98.0%, powder |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| vapor density 3.7 (vs air) | vapor density 3.7 (vs air) | vapor density 3.7 (vs air) | vapor density 3.7 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Phenylenediamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?