Przejdź do
648663
Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Synonim(y):
Diethylruthenocene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H9RuC7H9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.36
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
composition
Ru, 33.9-36.4% gravimetric
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
refractive index
n20/D 1.5870 (lit.)
bp
100 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
density
1.3412 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Ru].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Ru/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI key
VLTZUJBHIUUHIK-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium(II) is a organometallic compound widely used as a catalyst and as a precursor for thin-film deposition. It is valued for its high thermal stability, volatility, and efficiency in atomic layer deposition (ALD) and chemical vapor deposition (CVD) processes to create high-purity ruthenium and ruthenium oxide films. This compound plays a crucial role in microelectronics, catalysis, and energy materials.
Application
Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium can be used:
  • A precursor to synthesize ruthenium films via the atomic layer deposition (ALD) method.
  • A precursor to synthesize ruthenium thin films on substrates such as SiO2 via plasma enhanced atomic layer deposition (PEALD) method.
  • A metal-organic precursor in the chemical vapor deposition (CVD) process to deposit ruthenium (Ru) thin films suitable for applications like capacitor electrodes in microelectronics.
  • A precursor to prepare ultrathin ruthenium (Ru) films via the atomic layer deposition (ALD) and selective etching techniques.
Features and Benefits
Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium(II) exhibits:
  • High Volatility: Suitable for gas-phase delivery in Chemical Vapor Deposition (CVD) and Atomic Layer Deposition (ALD).
  • Thermal Stability: Stable under typical ALD/CVD processing temperatures
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
262455333158716790
description
-
description
97%
description
-
description
97%
form
liquid
form
solid
form
solid
form
powder
composition
Ru, 33.9-36.4% gravimetric
composition
-
composition
-
composition
-
mp
6 °C (lit.)
mp
199-201 °C (lit.)
mp
135 °C (dec.) (lit.)
mp
154-157 °C
density
1.3412 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.5870 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>199.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 93.3 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)