Przejdź do
N3633
β-Naphthoflavone
≥98%
Synonim(y):
beta-Naphthoflavone, 5,6-Benzoflavone, BNF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
695,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-958-4
Beilstein/REAXYS Number:
18991
MDL number:
Assay:
≥98%
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
color
off-white to yellow
mp
164-166 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(Oc2ccc3ccccc3c12)c4ccccc4
InChI
1S/C19H12O2/c20-16-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-17-11-10-13-6-4-5-9-15(13)19(16)17/h1-12H
InChI key
OUGIDAPQYNCXRA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
General description
β-Naphthoflavone is a polyaromatic hydrocarbon.
Application
β-Naphthoflavone has been used:
  • as aryl hydrocarbon receptor agonist to elucidate its effect on Cyp1A1 expression in embryos of transgenic cytochrome P450 1A1 (cyp1a) reporter zebrafish
  • as AhR agonists, to treat primary normal human epidermal keratinocytes (NHEKs) to study about aryl hydrocarbon receptor (AhR) activation by western blot analysis
  • to determine its effect on the expression of dystrophin (Dp)71
  • to stimulate the expression of causes recombination (Cre) recombinase and to delete the flanking alleles of locus of crossing (x) over, P1 (loxP) sequences
Biochem/physiol Actions
β-Naphthoflavone (BNF) is an exogenous ligand for aryl hydrocarbon receptor (AhR) in humans. It is an inducer of phase I detoxification enzymes (CYPs) and phase II enzymes (UDP-GTs) and NAD(P)H-dependent quinone oxyreductase-1(NQO1). It also induces cytochrome P450 (Cyp1a). BNF represses the expression of Duchenne muscular dystrophy gene, dystrophin (Dp)71 by altering the binding of the transcription factors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N5757
description
≥98%
description
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
164-166 °C (lit.)
mp
153-157 °C (lit.)
functional group
phenyl, ketone
functional group
-
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
Gene Information
human ... ADORA3(140), CYP1A2(1544), PRKDC(5591)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How can I reconstitute the reagent β-Naphthoflavone (Ref# N3633-1G) for cell culture? Is it soluble in ethanol or DMSO?
    1 answer
    1. This product has not been tested for solubility or suitability in cell culture. The solubility is tested in Chloroform at 50 mg/ml. However, various sources report that this compound is also slightly soluble in DMSO and Ethanol. This information has not been validated. The end-user would have to determine suitability for cell culture applications.