Kluczowe dokumenty
N5757
α-Naphthoflavone
≥98%
Synonim(y):
alpha-Naphthoflavone, 7,8-Benzoflavone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
metody
titration: suitable
kolor
white to yellow
mp
153-157 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C19H12O2/c20-17-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-19-15-9-5-4-6-13(15)10-11-16(17)19/h1-12H
Klucz InChI
VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADORA3(140) , CYP1A2(1544) , PRKDC(5591)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.