Przejdź do
C8124
CH-223191
≥98% (HPLC), powder, AhR antagonist
Synonim(y):
1-Methyl-N-[2-methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]phen yl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid (2-methyl-4-o-tolylazo-phenyl)-amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
609,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CH-223191,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
orange-brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(ccc1NC(=O)c2ccnn2C)\N=N\c3ccccc3C
InChI
1S/C19H19N5O/c1-13-6-4-5-7-17(13)23-22-15-8-9-16(14(2)12-15)21-19(25)18-10-11-20-24(18)3/h4-12H,1-3H3,(H,21,25)/b23-22+
InChI key
LKTNEXPODAWWFM-GHVJWSGMSA-N
Application
CH-223191 has been used as aryl hydrocarbon receptor (AHR) antagonist in HepaRG cells, TH17-IL-10+ cells and organoids.
Biochem/physiol Actions
CH-223191 is a potent and specific aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist.
CH-223191 is a potent and specific aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist. It inhibited TCDD-mediated nuclear translocation and DNA binding of AhR, and inhibited TCDD-induced luciferase activity with an IC50 of 30nM. Unlike some other AhR antagonists which display agonist activity at high concentrations, CH-223191 did not stimulate AhR-dependent transcription even at 100 micromolar. It is also specific for AhR, displaying no affinity for the estrogen receptor, as some other antagonists do.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2384SML1061SML1276
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
orange-brown
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CH-223191
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)