Merck
N30404
Sigma-Aldrich
1-Nonene
96%
Synonim(y):
1-Nonylen, 1-n-Nonen, n-Non-1-en, α-Nonene
Wybierz wielkość
5 G
565,00 zł
25 G
1410,00 zł
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
565,00 zł
25 G
1410,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.24
Beilstein:
1698439
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.35 (vs air)
ciśnienie pary
11 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
gęstość
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCC=C
InChI
1S/C9H18/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3H,1,4-9H2,2H3
Klucz InChI
JRZJOMJEPLMPRA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Ian Price et al.
Journal of theoretical biology, 374, 83-93 (2015-04-07)
Mortality from influenza infections continues as a global public health issue, with the host inflammatory response contributing to fatalities related to the primary infection. Based on Ordinary Differential Equation (ODE) formalism, a computational model was developed for the in-host response