Merck
I3636
Sigma-Aldrich
Acridine Mutagen ICR 191
Synonim(y):
6-Chloro-9-[3-(2-chloroethylamino)propylamino]-2-methoxyacridine dihydrochloride
Wybierz wielkość
10 MG
796,00 zł
25 MG
1530,00 zł
100 MG
4500,00 zł
796,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
796,00 zł
25 MG
1530,00 zł
100 MG
4500,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21Cl2N3O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.22
Beilstein:
8176205
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.32
796,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rozpuszczalność
DMSO: soluble
Poziom jakości
przydatność
suitable for Ames test in Salmonella and E. coli (Frameshift mutagenic standard)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(NCCCNCCCl)c2c1
InChI
1S/C19H21Cl2N3O.2ClH/c1-25-14-4-6-17-16(12-14)19(23-9-2-8-22-10-7-20)15-5-3-13(21)11-18(15)24-17;;/h3-6,11-12,22H,2,7-10H2,1H3,(H,23,24);2*1H
Klucz InChI
LMEMIKWTNPWYMI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
N F Cariello et al.
Mutation research, 414(1-3), 95-105 (1998-06-19)
We report the first use of green fluorescent protein (GFP) for mutation detection. We have constructed a plasmid-based bacterial system whereby mutated cells fluoresce and non-mutated cells do not fluoresce. Fluorescence is monitored using a simple hand-help UV lamp; no
K L Dobo et al.
Mutagenesis, 10(1), 53-58 (1995-01-01)
In order to investigate the influence of loss of heterozygosity (LOH) events on mutation rate, we studied two closely related human lymphoblastoid cell lines, AHH-1 (h2E1.v2) and MCL-5, which are heterozygous at the tk locus (chromosome 17q23-25). Although they have
W D Chen et al.
Journal of the National Cancer Institute, 92(6), 480-485 (2000-03-16)
Deficiency of DNA mismatch repair is a common feature of cancers exhibiting instability of microsatellite DNA sequences. Cancers with microsatellite instability are recognizable by their high rate of spontaneous frameshift mutations within microsatellite sequences, their resistance to killing by cytotoxic
S A Taft et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 23(2), 96-100 (1994-01-01)
Human TK6 lymphoblasts were treated with the acridine derivative ICR-191, and mutants at the hprt locus were isolated. Mutant hprt cDNA was reverse-transcribed from mRNA, amplified by polymerase chain reaction (PCR), and sequenced. Additions of single G:C base pairs (+1
M Watanabe et al.
Mutation research, 314(1), 27-37 (1994-01-01)
The specificity of frameshift mutations induced by several classes of chemical mutagens was determined using a collection of mutant E. coli lacZ genes. This collection can detect each of five kinds of specific frameshift events by scoring Lac+ revertant colonies.