Przejdź do
N22959
1-Nitropyrene
≥95%
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
233,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.25
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-868-2
Beilstein/REAXYS Number:
1882811
MDL number:
233,25 zł
Cena katalogowa311,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
153-155 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
InChI key
ALRLPDGCPYIVHP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent mutagen, carcinogen, environmental pollutant.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Nitropyrene
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)