Merck
M66900
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-pentanol
98%
Synonim(y):
Diethyl methyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2C(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
Beilstein:
1731456
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
tw
123 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
gęstość
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)(O)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-4-6(3,7)5-2/h7H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation