Merck
111775
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-pentene, mixture of cis and trans
98%
Synonim(y):
1,2,3-trimetylopropen, 2-etylo-2-buten
Wybierz wielkość
1 G
443,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
443,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C(CH3)=CHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.404 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
gęstość
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC\C(C)=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
Klucz InChI
BEQGRRJLJLVQAQ-GQCTYLIASA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-Metylo-2-penten (mieszanina cis i trans) został użyty w badaniu fotosensybilizowanego utleniania trialkiloalkenów w wewnętrznej strukturze zeolitów Na-ZSM-5[1].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Yu-Zhe Chen et al.
The Journal of organic chemistry, 70(12), 4676-4681 (2005-06-04)
Photosensitized oxidation of trialkylalkenes 2-methyl-2-pentene (1), 1-methylcyclohexene (2), trans-3-methyl-2-pentene (3), cis-3-methyl-2-pentene (4), and 2-methyl-2-butene (5) included in the internal framework of Na-ZSM-5 zeolites was investigated. The zeolite samples having adsorbed the alkenes were suspended in isooctane, and the sensitizer, tetraphenylporphyrin