Kluczowe dokumenty
111600
2-Methyl-2-hexanol
97%
Synonim(y):
1,1-dimetylo-1-pentanol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3C(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
gęstość
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-4-5-6-7(2,3)8/h8H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
KRIMXCDMVRMCTC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2-Methyl-2-hexanol was used in the preparation of esterified phenol. It is used to study the effect of organic solvent on the equillibrium of lipase-catalyzed esterification of glycerol and decanoic acid.
2-Methyl-2-hexanol was used to study the mass accommodation coefficient (α) on 1-methylnaphthalene as a function of temperature (267 K to 298 K) for gas-phase of the product.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
A E Janseen et al.
Biotechnology and bioengineering, 41(1), 95-103 (1993-01-05)
The effect of organic solvents on the equilibrium position of lipase-catalyzed esterification of glycerol and decanoic acid has been investigated. The reaction is carried out in an aqueous-organic two-phase system. In polar solvents, high mole fractions of monoacylglycerol and low
H Z Zhang et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(17), 3941-3949 (2006-07-13)
Organic compounds are a significant component of tropospheric aerosols. In the present study, 1-methylnaphthalene was selected as a surrogate for aromatic hydrocarbons (PAHs) found in tropospheric aerosols. Mass accommodation coefficients (alpha) on 1-methylnaphthalene were determined as a function of temperature
An achiral, anticlinic-promoting, smectic liquid crystal architecture.
Thisayukta J and Samulski ET.
Journal of Materials Chemistry, 14(10), 1554-1559 (2004)