Przejdź do
337056
4-(Trifluoromethoxy)aniline
98%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-p-anisidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
208,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3OC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-317-5
Beilstein/REAXYS Number:
2090209
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
InChI key
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Trifluoromethoxy)aniline was used in the synthesis of:
  • side-group liquid-crystalline polymethacrylates with fluorine-containing mesogens
  • derivatives of 3-(quinolin-3-yl)acrylates
  • series of novel Shiff bases, via condensation with pyridinecarboxaldehydes in the presence of molecular sieves
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
464279224936224944
description
98%
description
95%
description
99%
description
98%
assay
98%
assay
95%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
bp
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
bp
83 °C/12 mmHg (lit.)
bp
66-67 °C/13 mmHg (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)