Merck
M51601
Sigma-Aldrich
2-Methylindoline
98%
Synonim(y):
α-Methyldihydroindole, 2,3-Dihydro-2-methylindole, 2-Methyl-2,3-dihydroindole, NSC 65598
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.569 (lit.)
tw
228-229 °C (lit.)
gęstość
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
Klucz InChI
QRWRJDVVXAXGBT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Inhibitors of NOD1-induced nuclear factor-κB activation
  • Red fluorescent dyes for organic light-emitting diodes
  • Norepinephrine reuptake inhibitors
  • MT2-selective melatonin receptor antagonists
  • Protease-activated receptor-1 antagonists
  • Diuretic agent indapamide
  • Dopamine D2/D4 receptor antagonists
  • Antitumor agents
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter