Przejdź do
1057507
USP
Związek pokrewny benzotiadiazyny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Chloroaniline-4,6-disulfonamide, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H2(Cl)(SO2NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.73
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1083877
6610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
hydrochlorothiazide
manufacturer/tradename
USP
mp
257-261 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
InChI key
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Związek pokrewny benzotiadiazyny Wzorzec odniesienia USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Chlorotiazyd
  • Tabletki triamterenu i hydrochlorotiazydu
  • Lizynopryl i hydrochlorotiazyd w tabletkach
  • spironolakton i hydrochlorotiazyd w tabletkach
  • Kaptopryl i hydrochlorotiazyd w tabletkach
  • Irbesartan i hydrochlorotiazyd w tabletkach
  • Tabletki chinaprylu i hydrochlorotiazydu
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
308560BP0101225292
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98%
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
hydrochlorothiazide
API family
-
API family
benzothiadiazine , quinapril, hydrochlorothiazide
API family
dorzolamide
mp
257-261 °C (lit.)
mp
257-261 °C (lit.)
mp
257-261 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)