Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H2(Cl)2C(O)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
253-368-1
MDL number:
Assay:
97%
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
162-166 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
InChI key
JLPKZJDZXIKSCP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 98% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 162-166 °C (lit.) | mp 11-13 °C (lit.) | mp 81-85 °C (lit.) | mp 151-155 °C (lit.) |
| functional group chloro, ketone | functional group chloro, ketone | functional group ketone, nitro | functional group ketone |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?