Merck
M51008
Sigma-Aldrich
Methyliminodiacetic acid
99%
Synonim(y):
MIDA, MIDA ligand
Wybierz wielkość
5 G
221,90 zł
25 G
986,00 zł
221,90 zł
Cena katalogowa317,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
221,90 zł
25 G
986,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3N(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
221,90 zł
Cena katalogowa317,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G B Fiore et al.
Analytical biochemistry, 139(2), 413-417 (1984-06-01)
A method for the separation and quantification of the levels of alanopine and strombine in neutralized, perchloric acid extracts of tissues of marine invertebrates is presented. The method is based on high-performance liquid chromatographic (HPLC) separation, postcolumn derivatization using o-phthaldialdehyde
María Eugenia García-Rubiño et al.
Journal of inorganic biochemistry, 200, 110801-110801 (2019-08-30)
The study of the metal binding pattern of N-methyladenines (1-, 3-, 7- or 9-Meade) towards CuII-iminodiacetate-like chelates is addressed on the basis of XRD crystal structures of sixteen novel ternary compounds. Except for three compounds, all others feature an square-based
B Siegmund et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 364(7), 807-812 (1983-07-01)
meso-Alanopine and D-strombine are separated by high pressure liquid chromatography using a cation exchange resin and 2.5 X 10(-5) M sulfuric acid as eluant, at a flow rate of 1.0 ml/min, 20 degrees C column temperature and a pressure of
M E Haque et al.
Acta medica Okayama, 54(1), 1-8 (2000-03-10)
We present here a reliable and sensitive method for the determination of acidic opines such as meso-alanopine, beta-alanopine, tauropine and strombine in biological samples. Interfering primary amino acids were eliminated by reaction with o-phthalaldehyde, and the derivatized compounds were passed
Mengping Guo et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(36), 7136-7139 (2014-08-12)
N-Methyliminodiacetic acid (MIDA) as a simple, air stable and water-soluble ligand has been used in the palladium-catalyzed Hiyama cross-coupling reaction of trimethoxyphenylsilane with aryl halides. The yield of the corresponding Hiyama coupling products is high up to around 90% in
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the solubility for Product M51008, Methyliminodiacetic acid?
    1 answer
    1. Unfortunately, we do not test solubility for product M51008. However, this product should be soluble in 25 mg/mL, 1 N acetic acid and deuterated water.
      Helpful?
  3. What is the particle size of Product M51008, Methyliminodiacetic acid?
    1 answer
    1. Unfortunately, neither Sigma-Aldrich nor the supplier has determined the particle size.