Przejdź do
705012
N-Methyliminodiacetic acid disodium salt
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7NNa2O4
Masa cząsteczkowa:
191.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mp
>300 °C
functional group
amine
SMILES string
[Na+].[Na+].CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4.2Na/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10;;/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZUCSYDIQCDIPLJ-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N605224731N0128
mp
>300 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)