Kluczowe dokumenty
704415
Vinylboronic acid MIDA ester
97%
Synonim(y):
6-Methyl-2-vinyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Wybierz wielkość
265,50 zł
Cena katalogowa531,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
265,50 zł
Cena katalogowa531,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
152-156 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C=C
InChI
1S/C7H10BNO4/c1-3-8-12-6(10)4-9(2)5-7(11)13-8/h3H,1,4-5H2,2H3
Klucz InChI
MGRQGYAVASCCAK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Suzuki Cross-Coupling with MIDA Boronates
- Vinylboronic acid MIDA ester is an air and chromatographically stable boronic acid surrogate for Suzuki-Miyaura cross-coupling. It can also be used in Heck and oxidative Heck reactions as well as in olefin metathesis to provide the cross-coupled product.[1][2]
- It is compatible with a wide range of common synthetic reagents that allows functionalization to synthesize structurally complex boronic acid surrogates.[1][3]
- It undergoes cyclopropanation and epoxidation to yield corresponding MIDA cyclopropane and oxirane, respectively.[3][4][5]
- It can be used as one of the major reagents for the scalable synthesis of potent cytotoxin, Leiodermatolide[6] and for the total synthesis of (−)-Blepharocalyxin D.[7]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?