Przejdź do
301485
1-Chloroethyl chloroformate
98%
Synonim(y):
ACE-Cl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
185,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CHClOCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.97
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-834-2
Beilstein/REAXYS Number:
1747601
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
3.25 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(Cl)OC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-2(4)7-3(5)6/h2H,1H3
InChI key
QOPVNWQGBQYBBP-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Chloroethyl chloroformate is used as a selective dealkylating agent for tertiary amines.
Application
1-Chloroethyl chloroformate was used:
  • for N-demethylation reaction during determination of multiple drugs of abuse in biological fluids using capillary electrophoresis with native fluorescence and laser-induced fluorescence detection
  • as catalyst in chemoselective desilylation of silyl-protected alcohols
  • as reagent in N-demethylation of tertiary amines to produce drug metabolite reference material for forensic toxicological applications
  • as reagent to cleave benzhydryl groups from amines
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
322393242306
description
98%
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100, 200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5254 (lit.)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
bp
49 °C/0.27 mmHg (lit.)
bp
~27 °C/11 mmHg (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?