Przejdź do
323586
Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
≥97%
Synonim(y):
AOT, Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate sodium salt, DOSS, Docusate sodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
63,30 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
114,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH2CH(SO3Na)CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-406-4
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
solid
63,30 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
form
solid
mp
173-179 °C (lit.)
functional group
ester, sulfonic acid
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
Application
Dioctyl sulfosuccinate sodium salt (DOSS) can be used as an anionic surfactant:
  • To prepare microemulsion with sodium salt of 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid (CAPSO) for the electrophoresis detection of natural and synthetic estrogens.
  • To develop reverse micelles.
  • To enhance the electrical conductivity and cell attachment in polycaprolactone fumarate and polypyrrole (PCLF–PPy) composite materials.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86139D4422BP133
Docusate sodium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP133
Docusate sodium
description
≥97%
description
BioUltra, ≥99.0% (TLC)
description
BioXtra, ≥99%
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥97%
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
173-179 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
solid
form
sheet
form
sheet
form
waxy solid
functional group
sulfonic acid, ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Leiden, Netherlands, Earth
    • Review 1
    • Votes 13
    2 out of 5 stars.
    My dishwashing sponge has less water than the Dioctyl Sulfosuccinate you sell. Soaking wet DS salt. Dank!
    How do you store your salt? It has so much water in it. I have to dry it a lot. Try to store it in a drier place. Most AOT labs use need it in a dry form. Fortunately my lab is blessed with a beautiful oven where I can dry it.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your rating. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.