Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 140,00 zł 105,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 405,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-231-4
Beilstein/REAXYS Number:
2047573
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
105,00 zł
Cena katalogowa140,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
122-125 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxyphenylacetic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
242.6 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
117 °C - (External MSDS)
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?