Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1100,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
165 °C/18 mmHg (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ether, phenyl
SMILES string
COC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
InChI key
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥99% | description crystalline | description 98% |
| assay 99% | assay ≥99% | assay ≥99.0% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 69-71 °C (lit.) | mp 46-49 °C (lit.) | mp 69-71 °C, 69-71 °C (lit.) | mp 96-98 °C (lit.) |
| form solid | form - | form crystalline | form powder |
| bp 165 °C/18 mmHg (lit.) | bp 95-97 °C/0.05 mmHg (lit.) | bp 165 °C/18 mmHg (lit.), 165 °C ((lit.)) | bp - |
| functional group phenyl, ether, carboxylic acid | functional group fluoro, carboxylic acid, phenyl, ether | functional group ether, carboxylic acid, phenyl | functional group carboxylic acid |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?