Merck
JKA5022
Sigma-Aldrich
Acrylate-PEG-NHS
average MN 3,500, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
500 MG
2090,00 zł
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
2090,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2CHCOO(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Akrylan-PEG3500-NHS, average Mn 3,500
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 3,500
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Acrylate PEG NHS Ester. PEG wrażliwy na światło, sieciuje pod wpływem światła ultrafioletowego.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qi, H., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Dang, L.T.H., et al.
Biomaterials, 35(27) (2014)
Hoffman, M.D., et al.
Acta Biomaterialia, 10(8) (2014)