Przejdź do
407348
Poly(ethylene glycol) phenyl ether acrylate
average MN 324, acrylate, phenoxy, 150-350 ppm MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
Ethoxylated phenyl acrylate, Phenol ethoxylate acrylate, Polyethylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2CHCO2(CH2CH2O)nC6H5
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) phenyl ether acrylate, average Mn 324, contains 150-350 ppm MEHQ as inhibitor
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn 324
contains
150-350 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.502
bp
134 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C
Ω-end
phenoxy
α-end
acrylate
SMILES string
C=CC(=O)OCCOCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
InChI key
RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly (ethylene glycol) phenyl ether acrylate is hetero-bi functionalized. MEHQ inhibitor prevents auto polymerization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
408336437441730270
description
average Mn 324, contains 150-350 ppm MEHQ as inhibitor
description
contains 75-125 ppm hydroquinone as inhibitor, 0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor
description
average Mn 575
description
average Mn 2,000, contains MEHQ as inhibitor
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
average Mn 324
mol wt
-
mol wt
average Mn 575
mol wt
average Mn 2,000
density
1.127 g/mL at 25 °C
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
contains
150-350 ppm MEHQ as inhibitor
contains
75-125 ppm hydroquinone as inhibitor, 0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor
contains
400-600 ppm MEHQ as inhibitor
contains
MEHQ as inhibitor
bp
134 °C/1 mmHg (lit.)
bp
84 °C/0.2 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)