Merck
JKA13012
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, SH
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
500 MG
2010,00 zł
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
2010,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)4CH2CH2SH
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
mPEG5-SH,
Formularz
liquid
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Monodyspersyjny PEG. SH może reagować z powierzchniami metali, innymi tiolami, grupami disulfidowymi, maleimidowymi i winylosulfonowymi.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)