Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2350,00 zł
Nazwa produktu
HS-PEG5K-NH2, HCl Salt, average Mn 5,000
form
solid
mol wt
average Mn 5,000
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive, reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
storage temp.
−20°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description HCl Salt, average Mn 5,000 | description HCl Salt, average Mn 2,000 | description HCl Salt, average Mn 1,000 | description TFA Salt, average Mn 5,000 |
| polymer architecture shape: linear | polymer architecture shape: linear | polymer architecture shape: linear | polymer architecture shape: linear |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent |
| mol wt average Mn 5,000 | mol wt average Mn 2,000 | mol wt average Mn 1,000 | mol wt average Mn 5,000 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HS-PEG5K-NH2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?