Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 767,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł 1935,00 zł |
Informacje o tej pozycji
767,00 zł
Nazwa produktu
O-[2-(3-Mercaptopropionylamino)ethyl]-O′-methylpolyethylene glycol, 5,000
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
Ω-end
thiol
α-end
methoxy
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
storage temp.
−20°C
SMILES string
SCCOCCO.O(CCO)C
InChI
1S/C4H10O2S.C3H8O2/c5-1-2-6-3-4-7;1-5-3-2-4/h5,7H,1-4H2;4H,2-3H2,1H3
InChI key
PVYJAAVBEMPGMU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5,000 | description average Mn 2,000 | description average Mn 800 | description average Mn 500 |
| polymer architecture shape: linear | polymer architecture shape: linear | polymer architecture shape: linear | polymer architecture shape: linear |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: chemical modification reagent | reaction suitability reagent type: chemical modification reagent | reaction suitability reagent type: chemical modification reagent | reaction suitability reagent type: chemical modification reagent |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Ω-end thiol | Ω-end thiol | Ω-end thiol | Ω-end amine |
| α-end methoxy | α-end methoxy | α-end methoxy | α-end methoxy |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![O-[2-(3-Mercaptopropionylamino)ethyl]-O′-methylpolyethylene glycol 5,000](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/293/792/95ae9557-6907-4575-8903-f5b87ada86e2/640/95ae9557-6907-4575-8903-f5b87ada86e2.png)