Merck
746932
Sigma-Aldrich
Polystyrene thiol terminated
average Mn 11,000, PDI ≤1.1
Synonim(y):
MercaptoPS, Mercaptopolystyrene, PS SH terminated
About This Item
Wzór liniowy:
CNC3H6(C8H8)nSH
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 11,000
mp
254-341 °C (decomposition)
temp. przejścia
Tg 99 °C (onset)
PDI
≤1.1
Zastosowanie
This is a well-defined polystyrene with thiol functionality on one end and cyano on the other. The thiol functionality is veratile and commonly used in surface modifying nanoparticles; attaching to Au to form self assembled monolayers (SAMs); as well as thiol - ene click chemistry.
Informacje prawne
Sold for research purposes only: See sigma-aldrich.com/raftlicense. Patents 7; 714; 075; 7; 250; 479; 7; 666; 962; 6; 642; 318; 6; 747; 111; W2010/8356.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
Polimeryzacja z odwracalną addycją i fragmentacją łańcucha (RAFT) szybko wysuwa się na pierwszy plan w konstrukcji nośników leków i genów.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.