Merck
I21904
Sigma-Aldrich
Isopropylcyclohexane
99%
Synonim(y):
2-Cyclohexylpropane, Hexahydrocumene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.24
Beilstein:
1900472
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
9.9 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
gęstość
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C1CCCCC1
InChI
1S/C9H18/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
GWESVXSMPKAFAS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yasunori Takayama et al.
Scientific reports, 7, 43132-43132 (2017-02-23)
Interactions between calcium-activated chloride channel anoctamin 1 (ANO1) and transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) enhance pain sensations in mice, suggesting that ANO1 inhibition could have analgesic effects. Here we show that menthol and the menthol analogue isopropylcyclohexane (iPr-CyH) inhibited
G M Henningsen et al.
Journal of toxicology and environmental health, 24(1), 19-25 (1988-01-01)
The metabolism of isopropylcyclohexane and associated renal pathology were evaluated in male Fischer 344 rats exposed by oral gavage. The rats experienced moderate proximal tubular damage similar to that produced by acyclic, branched-chain hydrocarbons. The urinary metabolites of isopropylcyclohexane included
Alexandra Nemkevich et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(45), 14916-14929 (2010-10-15)
A set of model compounds covering a range of polarity and flexibility have been simulated using GAFF, CHARMM22, OPLS and MM3 force fields to examine how well classical molecular dynamics simulations can reproduce structural and dynamic aspects of organic molecular