Merck
E19154
Sigma-Aldrich
Ethylcyclohexane
≥99%
Synonim(y):
ECH
Wybierz wielkość
25 G
211,40 zł
100 G
908,00 zł
211,40 zł
Cena katalogowa302,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
211,40 zł
100 G
908,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Beilstein:
1900337
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
211,40 zł
Cena katalogowa302,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
25 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
504 °F
granice wybuchowości
6.6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
mp
−111 °C (lit.)
gęstość
0.788 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
IIEWJVIFRVWJOD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethylcyclohexane can be used as:
  • A model for alkyl-substituted cycloalkanes to study their rate coefficients of reaction with OH radicals and Cl atoms.[1]
  • A model for light hydrocarbons to investigate their catalytic cracking performance.[2][3]
  • An organic monomer precursor to synthesize organic-inorganic hybrid polymer thin films by plasma enhanced chemical vapor deposition.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Investigation of deep catalytic cracking of various model compounds of different classes of light hydrocarbons on a mesoporous catalyst based on ZSM-5 zeolite.
Liu GL, et al.
Petroleum Chemistry, 57(3), 209-214 (2017)
Catalytic cracking of alkylcyclohexanes: Modeling the reaction pathways and mechanisms.
Watson BA, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 29(7), 545-560 (1997)
Zhen Chen et al.
The Journal of chemical physics, 135(12), 124515-124515 (2011-10-07)
The dielectric relaxation behavior of ethylbenzene (EBZ) in its viscous regime is measured, and the glass transition temperature (T(g) = 116 K) as well as fragility (m = 98) are determined. While the T(g) of EBZ from this work is
A comparison of in vivo and in vitro (tissue explant) techniques: metabolic profile of ethylcyclohexane in rat and dog.
B H Chin et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 26(4), 461-465 (1981-04-01)
Andrea Mandanici et al.
The Journal of chemical physics, 128(12), 124505-124505 (2008-04-02)
The dynamics of ethylcyclohexane are investigated by high resolution dielectric spectroscopy aiming to characterize the relevant relaxational features of this simple system in its fluid, supercooled liquid, and glassy states. The dielectric signature of structural relaxation is a primary loss