Merck
I17206
Sigma-Aldrich
Isoeugenol
98%, mixture of cis and trans
Synonim(y):
2-Methoxy-4-propenylphenol
Wybierz wielkość
5 G
185,00 zł
100 G
266,00 zł
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
185,00 zł
100 G
266,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(CH=CHCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Beilstein:
1909602
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
mp
27 °C (lit.)
gęstość
1.077 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandra Frahm et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(7) (2020-07-24)
In this preliminary study, we compared changes in mechanical nociceptive thresholds (MNT) of calves and goat kids injected with clove oil or isoeugenol under the horn bud as a potential, more welfare-friendly alternative to hot-iron disbudding. Twenty male calves and
J Krupa et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(36), 11148-11158 (2012-07-26)
In situ photochemical transformations of monomers of 2-methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol (isoeugenol) and 2-methoxy-4-(prop-2-enyl)phenol (eugenol) isolated in low temperature matrices were induced by tunable UV laser light, and the progress of the reactions was followed by FTIR spectroscopy. Conformer-selective E ↔ Z geometrical
Aurélie Frankart et al.
Archives of dermatological research, 304(4), 289-303 (2012-01-25)
Models of reconstructed human epidermis (RHE) holding proliferating and fully differentiated cultured keratinocytes allow in vitro investigation of early molecular and cellular epidermal events during the complex response of keratinocytes at the onset of allergic contact dermatitis (ACD) or sensitization.
Michaela Kalmes et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 75(8-10), 478-491 (2012-06-13)
The phenolic derivatives eugenol and isoeugenol, which are naturally found in essential oils of different spices, are commonly used as fragrances. Recently data demonstrated that growth suppression produced by these substances occurs in keratinocytes and that the effects may be
Sathya N Prasad et al.
Neurotoxicology, 33(5), 1254-1264 (2012-07-31)
Acrylamide (ACR) intoxication in its monomeric form leads to neuronal damage in both experimental animals and humans. Oxidative stress is one of the principle mechanisms related to the neurotoxicity of ACR exposure. Hence, the present study aimed to recapitulate the