Merck
390828
Sigma-Aldrich
o-Eugenol
98%
Synonim(y):
2-Allyl-6-methoxyphenol
Wybierz wielkość
1 G
252,00 zł
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
252,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2C6H3(OCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538 (lit.)
bp
119-121 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
ciąg SMILES
COc1cccc(CC=C)c1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-5-8-6-4-7-9(12-2)10(8)11/h3-4,6-7,11H,1,5H2,2H3
Klucz InChI
LREHGXOCZVBABG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nurhayat Tabanca et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-03)
Ceratitis capitata, the Mediterranean fruit fly, is one of the most serious agricultural pests worldwide responsible for significant reduction in fruit and vegetable yields. Eradication is expensive and often not feasible. Current control methods include the application of conventional insecticides
Maria Schranz et al.
Food chemistry, 232, 808-819 (2017-05-12)
Guaiacol and its derivatives are commonly found in nature and are known for their characteristic smoky, clove-like and vanilla-like smells. However, there is no systematic investigation of the smell properties of structurally related guaiacol derivatives. In order to establish a
Adrian A Franke et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 80, 241-246 (2015-03-24)
Betel nut chewing causes cancer in humans, including strong associations with head and neck cancer in Guam. In the search for biomarkers of betel chewing we sought to identify chemicals specific for the 3 most commonly consumed betel preparations in