Przejdź do
07055
Isoeugenyl acetate
analytical standard
Synonim(y):
NSC 46121
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
372,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
202-236-1
MDL number:
372,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
79-81 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COc1cc(\C=C\C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4-8H,1-3H3/b5-4+
InChI key
IUSBVFZKQJGVEP-SNAWJCMRSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1348543M3394228907
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98%
description
98%
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
≥98%
assay
98%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoeugenyl acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)